2-(Aminomethyl)-3-bromo-5-chloropyridine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)methylamine hydrochloride, (3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride, 3-Bromo-5-chloropicolinylamine hydrochloride
OR61330-1G OR61330-250MG
APOSOR61330-1GEA 1200 DKK
APOSOR61330-1G APOSOR61330-250MG
2-(Aminomethyl)-3-bromo-5-chloropyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-3-bromo-5-chloropyridine hydrochloride
Formel: C₆H₆BrClN₂·ClH
Molekylvægt: 257.943 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD17214190
CAS-nummer: 1257535-43-5