4-Formyl-3-hydroxybenzonitrile 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Cyano-2-formylphenol, 4-Cyano-2-hydroxybenzaldehyde
OR61317-250MG OR61317-1G
APOSOR61317-250MGEA 317 DKK
APOSOR61317-250MG APOSOR61317-1G
4-Formyl-3-hydroxybenzonitrile 95+%
4-Formyl-3-hydroxybenzonitrile
Formel: C₈H₅NO₂
Smeltepunkt: 124…125 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08361770
CAS-nummer: 84102-89-6