4-Amino-6-chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridin-4-amine
OR61299-100MG OR61299-250MG OR61299-1G
APOSOR61299-100MGEA 1330 DKK
APOSOR61299-100MG APOSOR61299-250MG APOSOR61299-1G
4-Amino-6-chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine 97%
4-Amino-6-chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formel: C₆H₅ClN₄
Smeltepunkt: 266 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18803412
CAS-nummer: 52559-17-8