4-Methyl-3-oxopentanenitrile 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61296-5G OR61296-25G
APOSOR61296-5GEA 1430 DKK
APOSOR61296-5G APOSOR61296-25G
4-Methyl-3-oxopentanenitrile 97+%
4-Methyl-3-oxopentanenitrile
Formel: C₆H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05664144
CAS-nummer: 29509-06-6
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III