2-Amino-6-bromo-3-chlorophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61257-1G OR61257-250MG
APOSOR61257-1GEA 3600 DKK
APOSOR61257-1G APOSOR61257-250MG
2-Amino-6-bromo-3-chlorophenol
2-Amino-6-bromo-3-chlorophenol
Formel: C₆H₅BrClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20036248
CAS-nummer: 1332765-75-9