(1H-Indazol-6-yl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR61171-100MG OR61171-250MG
APOSOR61171-100MGEA 1810 DKK
APOSOR61171-100MG APOSOR61171-250MG
(1H-Indazol-6-yl)acetic acid
(1H-Indazol-6-yl)acetic acid
Formel: C₉H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20483631
CAS-nummer: 221681-76-1