3-Bromo-2-nitrobenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61169-1G OR61169-5G OR61169-500MG
APOSOR61169-1GEA 763 DKK
APOSOR61169-1G APOSOR61169-5G APOSOR61169-500MG
3-Bromo-2-nitrobenzonitrile 95%
3-Bromo-2-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₃BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18392276
CAS-nummer: 1261777-18-7