3-Amino-3-phenyloxetane hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61143-1G OR61143-250MG
APOSOR61143-1GEA 6230 DKK
APOSOR61143-1G APOSOR61143-250MG
3-Amino-3-phenyloxetane hydrochloride
3-Amino-3-phenyloxetane hydrochloride
Formel: C₉H₁₁NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17215843
CAS-nummer: 1211284-11-5