(1S,2S)-2-(Ethoxycarbonyl)cyclopropane-1-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR61113-100MG OR61113-250MG OR61113-1G
APOSOR61113-100MGEA 1120 DKK
APOSOR61113-100MG APOSOR61113-250MG APOSOR61113-1G
(1S,2S)-2-(Ethoxycarbonyl)cyclopropane-1-carboxylic acid 95%
(1S,2S)-2-(Ethoxycarbonyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Formel: C₇H₁₀O₄
Smeltepunkt: 58…60 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18089853
CAS-nummer: 175415-95-9