2,4,5-Trichlorobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61086-1G OR61086-250MG OR61086-5G
APOSOR61086-1GEA 186 DKK
APOSOR61086-1G APOSOR61086-250MG APOSOR61086-5G
2,4,5-Trichlorobenzonitrile
2,4,5-Trichlorobenzonitrile
Formel: C₇H₂Cl₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07787622
CAS-nummer: 6575-04-8