2,4,5-Trichlorobenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61085-1G OR61085-250MG
APOSOR61085-1GEA 3930 DKK
APOSOR61085-1G APOSOR61085-250MG
2,4,5-Trichlorobenzamide
2,4,5-Trichlorobenzamide
Formel: C₇H₄Cl₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18400107
CAS-nummer: 70439-09-7