2,4,5-Trichlorobenzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR61083-1G OR61083-250MG
APOSOR61083-1GEA 872 DKK
APOSOR61083-1G APOSOR61083-250MG
2,4,5-Trichlorobenzyl bromide
2,4,5-Trichlorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄BrCl₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09999821
CAS-nummer: 81778-11-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,III