Methyl 2,4,5-trichlorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR61081-1G
OR61081-250MG
OR61081-5G
APOSOR61081-1GEA
2100
DKK
APOSOR61081-1G
APOSOR61081-250MG
APOSOR61081-5G
Methyl 2,4,5-trichlorobenzoate
Methyl 2,4,5-trichlorobenzoate
Formel:
C₈H₅Cl₃O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02149449 CAS-nummer: 86569-81-5 |