2,2'-(Oxydimethanediyl)bis(4-methylquinazoline)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR61080-1G
OR61080-250MG
APOSOR61080-1GEA
2080
DKK
APOSOR61080-1G
APOSOR61080-250MG
2,2'-(Oxydimethanediyl)bis(4-methylquinazoline)
2,2'-(Oxydimethanediyl)bis(4-methylquinazoline)
Formel:
C₂₀H₁₈N₄O Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD31726313 CAS-nummer: 2387695-89-6 |