3-Iodo-2-methylphenacyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR61076-1G OR61076-250MG OR61076-5G
APOSOR61076-1GEA 186 DKK
APOSOR61076-1G APOSOR61076-250MG APOSOR61076-5G
3-Iodo-2-methylphenacyl bromide
3-Iodo-2-methylphenacyl bromide
Formel: C₉H₈BrIO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31726337
CAS-nummer: 2408223-87-8
UN nummer: 1759
ADR: 8,III