6-Chloropyridine-2-carboxamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61041-10G OR61041-1G OR61041-5G
APOSOR61041-10GEA 5080 DKK
APOSOR61041-10G APOSOR61041-1G APOSOR61041-5G
6-Chloropyridine-2-carboxamide 97%
6-Chloropyridine-2-carboxamide
Formel: C₆H₅ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00708892
CAS-nummer: 70593-61-2