Methyl 3-bromo-1H-indazole-7-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR61031-1G OR61031-100MG
APOSOR61031-1GEA 567 DKK
APOSOR61031-1G APOSOR61031-100MG
Methyl 3-bromo-1H-indazole-7-carboxylate
Methyl 3-bromo-1H-indazole-7-carboxylate
Formel: C₉H₇BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16556320
CAS-nummer: 1257535-37-7