1-Benzyl-3-({[(tert-butyl)dimethylsilyl]oxy}methyl)piperidin-4-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR6091-1G OR6091-5G
APOSOR6091-1GEA 1490 DKK
APOSOR6091-1G APOSOR6091-5G
1-Benzyl-3-({[(tert-butyl)dimethylsilyl]oxy}methyl)piperidin-4-one 95%
1-Benzyl-3-({[(tert-butyl)dimethylsilyl]oxy}methyl)piperidin-4-one
Formel: C₁₉H₃₁NO₂Si
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09065031
CAS-nummer: 325486-37-1
UN nummer: 2922
ADR: 8+6.1,III