5-Bromo-2-[(methylamino)methyl]pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR6090-1G OR6090-250MG
APOSOR6090-1GEA 3460 DKK
APOSOR6090-1G APOSOR6090-250MG
5-Bromo-2-[(methylamino)methyl]pyridine 95%
5-Bromo-2-[(methylamino)methyl]pyridine
Formel: C₇H₉BrN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09065029
CAS-nummer: 915707-70-9
UN nummer: 2735
ADR: 8,III