(3-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
OR6077-1G
OR6077-25G
OR6077-5G
APOSOR6077-1GEA
240
DKK
APOSOR6077-1G
APOSOR6077-25G
APOSOR6077-5G
(3-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(3-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₆BrClO₂S Smeltepunkt: 88…89 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06798043 CAS-nummer: 58236-74-1 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |