5-Bromo-2-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6070-1G OR6070-5G
APOSOR6070-1GEA 1850 DKK
APOSOR6070-1G APOSOR6070-5G
5-Bromo-2-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]pyridine 97%
5-Bromo-2-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]pyridine
Formel: C₁₀H₁₂BrNO₂
Smeltepunkt: 96…98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09064985
CAS-nummer: 494772-07-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III