6-Chloro-3-methylbenzofuran
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60264-1G OR60264-250MG
APOSOR60264-1GEA 7410 DKK
APOSOR60264-1G APOSOR60264-250MG
6-Chloro-3-methylbenzofuran
6-Chloro-3-methylbenzofuran
Formel: C₉H₇ClO
Kogepunkt: 218 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15144093
CAS-nummer: 30343-35-2