5-Chloro-3-methylbenzofuran
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60263-1G OR60263-250MG
APOSOR60263-1GEA 7930 DKK
APOSOR60263-1G APOSOR60263-250MG
5-Chloro-3-methylbenzofuran
5-Chloro-3-methylbenzofuran
Formel: C₉H₇ClO
Kogepunkt: 232…233 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797625
CAS-nummer: 1125-41-3