3'-Iodo-2'-methylacetophenone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60262-1G OR60262-250MG OR60262-5G
APOSOR60262-1GEA 2240 DKK
APOSOR60262-1G APOSOR60262-250MG APOSOR60262-5G
3'-Iodo-2'-methylacetophenone 95%
3'-Iodo-2'-methylacetophenone
Formel: C₉H₉IO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22573017
CAS-nummer: 52164-39-3