5-Bromo-2-nitrotoluene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60239-25G OR60239-5G OR60239-1G
APOSOR60239-25GEA 382 DKK
APOSOR60239-25G APOSOR60239-5G APOSOR60239-1G
5-Bromo-2-nitrotoluene 98%
5-Bromo-2-nitrotoluene
Formel: C₇H₆BrNO₂
Smeltepunkt: 55…56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00137824
CAS-nummer: 52414-98-9