Ethyl 2-benzoyl-3-(dimethylamino)acrylate, tech
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR60237-1G OR60237-25G OR60237-5G
APOSOR60237-1GEA 654 DKK
APOSOR60237-1G APOSOR60237-25G APOSOR60237-5G
Ethyl 2-benzoyl-3-(dimethylamino)acrylate, tech
Ethyl 2-benzoyl-3-(dimethylamino)acrylate
Formel: C₁₄H₁₇NO₃
Kogepunkt: 150…155 °C (0,5 mm Hg)
Smeltepunkt: 62…65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00120477
CAS-nummer: 66129-60-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III