5-Bromo-2-hydrazino-4-methylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)hydrazine, (5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)hydrazine, 5-Bromo-2-hydrazino-4-picoline
OR60233-5G OR60233-1G
APOSOR60233-5GEA 4100 DKK
APOSOR60233-5G APOSOR60233-1G
5-Bromo-2-hydrazino-4-methylpyridine
5-Bromo-2-hydrazino-4-methylpyridine
Formel: C₆H₈BrN₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09999921
CAS-nummer: 913839-67-5