3-Bromo-2-hydrazino-5-methylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60227-1G OR60227-250MG
APOSOR60227-1GEA 240 DKK
APOSOR60227-1G APOSOR60227-250MG
3-Bromo-2-hydrazino-5-methylpyridine
3-Bromo-2-hydrazino-5-methylpyridine
Formel: C₆H₈BrN₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD10000011
CAS-nummer: 1289007-61-9