5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-3-chloro-2-hydrazino-1,4-diazine, (5-Bromo-3-chloropyrazin-2-yl)hydrazine
OR60219-1G OR60219-250MG OR60219-100MG
APOSOR60219-1GEA 3010 DKK
APOSOR60219-1G APOSOR60219-250MG APOSOR60219-100MG
5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyrazine
5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyrazine
Formel: C₄H₄BrClN₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22375535
CAS-nummer: 850421-08-8