6-Bromo-2-hydrazino-3-methoxypyrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (6-Bromo-3-methoxypyrazin-2-yl)hydrazine, 6-Bromo-2-hydrazino-3-methoxy-1,4-diazine
OR60216-100MG OR60216-1G OR60216-500MG
APOSOR60216-100MGEA 1010 DKK
APOSOR60216-100MG APOSOR60216-1G APOSOR60216-500MG
6-Bromo-2-hydrazino-3-methoxypyrazine
6-Bromo-2-hydrazino-3-methoxypyrazine
Formel: C₅H₇BrN₄O
Molekylvægt: 219.039 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22375534
CAS-nummer: 1334135-54-4