Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60212-1G OR60212-250MG
APOSOR60212-1GEA 2540 DKK
APOSOR60212-1G APOSOR60212-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamide
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamide
Formel: C₈H₇N₃O
Smeltepunkt: 202…204 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13176747
CAS-nummer: 103313-38-8