6-Amino-4-bromoquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60190-250MG OR60190-500MG OR60190-100MG
APOSOR60190-250MGEA 985 DKK
APOSOR60190-250MG APOSOR60190-500MG APOSOR60190-100MG
6-Amino-4-bromoquinoline
6-Amino-4-bromoquinoline
Formel: C₉H₇BrN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16659607
CAS-nummer: 1260785-25-8