8-Bromo-4-hydroxyquinoline 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 8-Bromoquinoline-4-ol
OR60188-1G OR60188-5G OR60188-25G
APOSOR60188-1GEA 327 DKK
APOSOR60188-1G APOSOR60188-5G APOSOR60188-25G
8-Bromo-4-hydroxyquinoline 95+%
8-Bromo-4-hydroxyquinoline
Formel: C₉H₆BrNO
Molekylvægt: 224.054 g/mol
Smeltepunkt: 168…171 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00272389
CAS-nummer: 57798-00-2