7-Bromo-8-methylquinoline 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 7-Bromo-8-methyl-1-azanaphthalene
OR60185-1G OR60185-250MG
APOSOR60185-1GEA 218 DKK
APOSOR60185-1G APOSOR60185-250MG
7-Bromo-8-methylquinoline 95+%
7-Bromo-8-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈BrN
Molekylvægt: 222.081 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09907849
CAS-nummer: 809248-61-1