5-Chloro-2-methoxynicotinonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60154-1G OR60154-250MG
APOSOR60154-1GEA 1860 DKK
APOSOR60154-1G APOSOR60154-250MG
5-Chloro-2-methoxynicotinonitrile
5-Chloro-2-methoxynicotinonitrile
Formel: C₇H₅ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD17214212
CAS-nummer: 1256812-94-8