3,5-Dimethylisonicotinonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR60147-250MG OR60147-1G
APOSOR60147-250MGEA 2460 DKK
APOSOR60147-250MG APOSOR60147-1G
3,5-Dimethylisonicotinonitrile
3,5-Dimethylisonicotinonitrile
Formel: C₈H₈N₂
Smeltepunkt: 88…89 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11052634
CAS-nummer: 7584-08-9
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III