6-Chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
5-Chloro-6-azabenzimidazole, 6-Chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
OR60107-1G
OR60107-250MG
APOSOR60107-1GEA
2170
DKK
APOSOR60107-1G
APOSOR60107-250MG
6-Chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
6-Chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formel:
C₆H₄ClN₃ Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD12022343 CAS-nummer: 2589-11-9 |