2-Chloro-4-methoxy-5-nitropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR60105-1G OR60105-5G
APOSOR60105-1GEA 426 DKK
APOSOR60105-1G APOSOR60105-5G
2-Chloro-4-methoxy-5-nitropyridine
2-Chloro-4-methoxy-5-nitropyridine
Formel: C₆H₅ClN₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09907961
CAS-nummer: 607373-83-1