Tetraethyl ethylene-1,1-diylbisphosphonate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,1-Bis(diethoxyphosphoryl)ethylene, 1,1-Bis(diethoxyphosphoryl)ethene, Tetraethyl vinylidene phosphonate, Tetraethyl ethene-1,1-diylbis(phosphonate)
OR60088-5G OR60088-1G
APOSOR60088-5GEA 2680 DKK
APOSOR60088-5G APOSOR60088-1G
Tetraethyl ethylene-1,1-diylbisphosphonate 96%
Tetraethyl ethylene-1,1-diylbisphosphonate
Formel: C₁₀H₂₂O₆P₂
Molekylvægt: 300.226 g/mol
Kogepunkt: 115…116 °C (0.05 mm Hg)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09263518
CAS-nummer: 37465-31-9