1,3-Oxazole-4-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR60008-1G
OR60008-250MG
APOSOR60008-1GEA
495
DKK
APOSOR60008-1G
APOSOR60008-250MG
1,3-Oxazole-4-carbonitrile
1,3-Oxazole-4-carbonitrile
Formel:
C₄H₂N₂O Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD08059302 CAS-nummer: 55242-84-7 |