3-Carbamothioylpiperidine, N1-BOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: tert-Butyl 3-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-carbamothioylpiperidine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-3-thiocarboxamide
OR59984-1G OR59984-5G
APOSOR59984-1GEA 1650 DKK
APOSOR59984-1G APOSOR59984-5G
3-Carbamothioylpiperidine, N1-BOC protected
3-Carbamothioylpiperidine, N1-BOC protected
Formel: C₁₁H₂₀N₂O₂S
Smeltepunkt: 134…137 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10700060
CAS-nummer: 274682-80-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III