5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (5-Bromo-4-methyl-1,3-oxazol-2-yl)benzene
OR59975-5G OR59975-500MG OR59975-2.5G
APOSOR59975-5GEA 7100 DKK
APOSOR59975-5G APOSOR59975-500MG APOSOR59975-2.5G
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole
Formel: C₁₀H₈BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11109319
CAS-nummer: 21354-98-3