5-(Fur-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59923-1G OR59923-250MG OR59923-50MG
APOSOR59923-1GEA 2510 DKK
APOSOR59923-1G APOSOR59923-250MG APOSOR59923-50MG
5-(Fur-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
5-(Fur-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₃
Smeltepunkt: 164…165 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10700052
CAS-nummer: 930110-99-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III