5-Phenylpyridine-2-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59922-1G OR59922-250MG
APOSOR59922-1GEA 2300 DKK
APOSOR59922-1G APOSOR59922-250MG
5-Phenylpyridine-2-carboxylic acid 95%
5-Phenylpyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114189
CAS-nummer: 75754-04-0