4-Bromo-8-methoxyquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromoquinolin-8-yl methyl ether, 4-Bromo-8-methoxy-1-azanaphthalene
OR59910-1G OR59910-5G
APOSOR59910-1GEA 950 DKK
APOSOR59910-1G APOSOR59910-5G
4-Bromo-8-methoxyquinoline
4-Bromo-8-methoxyquinoline
Formel: C₁₀H₈BrNO
Molekylvægt: 238.081 g/mol
Smeltepunkt: 97.2…97.4 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08063209
CAS-nummer: 103028-31-5