Pyridazine-4-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Formyl-1,2-diazine, 4-Formylpyridazine
OR59872-1G OR59872-250MG OR59872-5G
APOSOR59872-1GEA 2380 DKK
APOSOR59872-1G APOSOR59872-250MG APOSOR59872-5G
Pyridazine-4-carboxaldehyde
Pyridazine-4-carboxaldehyde
Formel: C₅H₄N₂O
Molekylvægt: 108.098 g/mol
Smeltepunkt: 90…91 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06227447
CAS-nummer: 50901-42-3