2-Chloro-7,8-dihydropteridin-6(5H)-one 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59870-1G OR59870-250MG
APOSOR59870-1GEA 3120 DKK
APOSOR59870-1G APOSOR59870-250MG
2-Chloro-7,8-dihydropteridin-6(5H)-one 95+%
2-Chloro-7,8-dihydropteridin-6(5H)-one
Formel: C₆H₅ClN₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08062762
CAS-nummer: 944580-73-8