4-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-oxazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59856-1G OR59856-250MG
APOSOR59856-1GEA 1130 DKK
APOSOR59856-1G APOSOR59856-250MG
4-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-oxazole 98%
4-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-oxazole
Formel: C₅H₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08703638
CAS-nummer: 141567-53-5