4-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59847-1G OR59847-250MG
APOSOR59847-1GEA 818 DKK
APOSOR59847-1G APOSOR59847-250MG
4-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
4-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
Formel: C₄H₅NO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08703646
CAS-nummer: 155742-48-6