Thiazol-2-ylmethanamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR59828-1G OR59828-250MG
APOSOR59828-1GEA 589 DKK
APOSOR59828-1G APOSOR59828-250MG
Thiazol-2-ylmethanamine
Thiazol-2-ylmethanamine
Formel: C₄H₆N₂S
Massefylde: 1,204 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02854204
CAS-nummer: 55661-33-1
UN nummer: 2735
ADR: 8,II